Drukuj
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW267201-100G-KEA 353 PLN
SIALW267201-100G-K SIALW267201-1KG-K SIALW267201-5KG-K
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone, Sigma-Aldrich®
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone
Formuła: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Temp. Wrzenia: 72 °C (0,02 mmHg)
Temp. topnienia: 10 °C
Gęstość: 1,0619 g/cm³ (0 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008791
Numer CAS: 104-20-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-184-2