Benzotiazol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW325600-1KGEA
703
PLN
SIALW325600-1KG
SIALW325600-10KG
SIALW325600-SAMPLE
SIALW325600-25KG
Benzotiazol, Sigma-Aldrich®
Benzotiazol
Formuła:
C₇H₅NS MW: 135,19 g/mol Temp. Wrzenia: 231 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,246 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00005775 Numer CAS: 95-16-9 Numer WE (dawny EINECS): 202-396-2 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 13,01108 |