Order Entry
Furfuryl propionate, Sigma-Aldrich®
Furfuryl propionate, Sigma-Aldrich®
Dostawca:  Merck
Certyfikaty
Furfuryl propionate, Sigma-Aldrich®
Dostawca:  Merck
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    Pack type
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • SIALW334618-1KG-K
    W334618-1KG-K
    Glass bottle for solids
    1 kg
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 1 290 zł
    1 290 zł
    1 * 1 kg
       1 290 zł
    Supplier Article Number: W334618-1KG-K
    Local Article Number: SIALW334618-1KG-K
  • SIALW334618-5KG-K
    W334618-5KG-K
    5 kg
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 6 550 zł
    6 550 zł
    1 * 5 kg
       6 550 zł
    Supplier Article Number: W334618-5KG-K
    Local Article Number: SIALW334618-5KG-K