Glutaronitrile, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:544-13-8
:
Wzór:C₅H₆N₂
Numer MDL:MFCD00001970
:94.12 g/mol
Indeks Mercka:13,04487
Temperatura wrzenia:285 °C (1013 hPa)
Temperatura topnienia:–29 °C
Gęstość:0.994 g/cm³ (20 °C)
UN:3276
ADR:6.1,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
EINECS:208-861-6
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostępnośćCena
- Supplier Article Number: 130621-25MLLocal Article Number: SIAL130621-25ML
- Supplier Article Number: 130621-100MLLocal Article Number: SIAL130621-100ML