Drukuj
kwas nadjodowy 50%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
294604DEA 331 PLN
294604D
kwas nadjodowy 50%, GPR RECTAPUR®
kwas nadjodowy
Formuła: H₅IO₆
MW: 227,94 g/mol
Numer MDL: MFCD00011344
Numer CAS: 10450-60-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-937-0
Jednostka: 3098
ADR: 5.1 (8),II
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/77/779077.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 48 - 53 %