Drukuj
Polyethylene glycol 1,450, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
SIALP5402-1KGEA 251 PLN
SIALP5402-1KG SIALP5402-500G SIALP5402-2.5KG
Polyethylene glycol 1,450, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 1,450
Formuła: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 1450 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00081839
Numer CAS: 25322-68-3
Numer WE (dawny EINECS): 500-038-2