Drukuj
Glikol propylenowy, M.W. 2,000
Dostawca: VWR Chemicals
297776TEA 1630 PLN
297776T
Glikol propylenowy, M.W. 2,000
Glikol propylenowy
Formuła: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Gęstość: 1,005 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 112,8 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084446
Numer CAS: 25322-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 500-039-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Identification by IR Passes test
Colouration Max. 20 APHA
Hydroxyl value 53 - 58
Viscosity (25°C) 300 - 340 mPa.s
Water Max. 0.05 %