  • Kryteria
    • Na stanie (4)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Wyszukano: "cholesterol"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Numer katalogowy: (22749.233)
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   cholesterol GPR RECTAPUR®
UOM:  1 * 250 g
Producent:  VWR Chemicals
Opis:   cholesterol, ultrapure
Producent:  PanReac AppliChem
Opis:   cholesterol
Producent:  Alfa Aesar
Opis:   cholesterol
Producent:  MP Biomedicals
Opis:   Cholesterol monohydrate is practically insoluble in water (less then 0,5 mg/100 ml of water); slightly soluble in alcohol (1,29% w/w at 20 °C), more s...
Producent:  MP Biomedicals
Opis:   Cholesterol is the principal sterol of the higher animals, found in all body tissues. It is the main constituent of gallstones and all biological memb...
Producent:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Opis:   cholesterol (from lanolin (wool fat)), proszek Ph. Eur., BP, JP, NF, extra pure
Producent:  Acros Organics
Opis:   cholesterol
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 18
  1  2  3  Następny