Przejdź do Nagłówek
Przejdź do Główna treść
Przejdź do Stopka
Zaawansowany
Zaawansowany
SDS
Certyfikaty
Dane producenta
Login
/
Zarejestruj się
Poland
Wprowadź zamówienie
Status zamówienia
Twoje konto
Koszyk
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Wprowadź zamówienie
Status zamówienia
Twoje konto
Koszyk
0
0 zł
Order Entry
Strona główna
Cerulenin
Cerulenin ≥98% (by TLC)
Cerulenin ≥98% (by TLC) | Cerulenin
Cerulenin ≥98% (by TLC)
Dostawca:
Enzo Life Sciences
Certyfikaty
Expand image
Cerulenin ≥98% (by TLC)
:
Enzo Life Sciences
:
17397-89-6
:
:
C₁₂H₁₇NO₃
:
MFCD00077686
:
223.272 g/mol
Informacje o produkcie
Pk
ENZOBMLG2370005
BMLG2370005
5 mg
1 * 5 mg
1 * 5 mg - 825 zł
825 zł
-
+
1 * 5 mg
825 zł
-
+
: BMLG2370005
: ENZOBMLG2370005
ENZOBMLG2370025
BMLG2370025
25 mg
1 * 25 mg
1 * 25 mg - 2 620 zł
2 620 zł
-
+
1 * 25 mg
2 620 zł
-
+
: BMLG2370025
: ENZOBMLG2370025