Drukuj
Wyszukano: Congo red
12  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (31727.295)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Congo red 1% roztwór wodny
j.m.: 1 * 1 L
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (87805.180)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Congo red 0,1% in ethanol 15% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1022001
j.m.: 1 * 100 mL
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (34140.184)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Congo red, TECHNICAL
j.m.: 1 * 100 g
MSDS Certyfikaty
Numer katalogowy: (AATB23056)
Producent: AAT BIOQUEST INC
Opis: Congo red (CR) is the sodium salt of benzidinediazo-bis-1-naphtylamine-4-sulfonic acid.
j.m.: 1 * 100 mg
New Product
Producent: Thermo Scientific
Opis: Congo red indicator
Producent: Thermo Scientific
Opis: Congo red indicator grade
Numer katalogowy: (1.01340.0025)
Producent: Merck
Opis: Congo red, Supelco®
j.m.: 1 * 25 g
MSDS
Numer katalogowy: (1.01641.0001)
Producent: Merck
Opis: Kit for the detection of amyloid acc. to Highman
j.m.: 1 * 1 SZT
MSDS
Numer katalogowy: (75768-25MG)
Producent: Merck
Opis: Congo red, Supelco®
j.m.: 1 * 25 mg
Producent: CHEMPUR
Opis: 3,3'-(1,1'-Bifenylo-4,4'-diylobisazo)bis(4-aminonaftaleno-1-sulfonian) disodu indicator
Numer katalogowy: (SIALC6277-25G)
Producent: Merck
Opis: Congo red, Sigma-Aldrich®
j.m.: 1 * 25 g
Numer katalogowy: (MOLE24120761-100G)
Producent: Molekula
Opis: 3,3'-(1,1'-Bifenylo-4,4'-diylobisazo)bis(4-aminonaftaleno-1-sulfonian) disodu
j.m.: 1 * 100 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom