Drukuj
3-Fluorostyrene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL219452-1GEA 292 PLN
SIAL219452-1G
3-Fluorostyrene, Sigma-Aldrich®
3-Fluorostyrene
Formuła: C₈H₇F
MW: 122,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 30 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000341
Numer CAS: 350-51-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-504-9