Drukuj
3-Fluorostyrene 97% stabilised
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
Stabilizacja: w 4-tert-butylopirokatechina 0,10 %
A12406.03EA 296 PLN
A12406.03 A12406.06
3-Fluorostyrene 97% stabilised
3-Fluorostyrene
Formuła: C₈H₇F
MW: 122,14 g/mol
Temp. Wrzenia: 40…42 °C (8 mmHg)
Gęstość: 1,025
Temp. Zapłonu: 29 °C (84 °F)
Numer MDL: MFCD00000341
Numer CAS: 350-51-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-504-9
ADR: 3,III