Drukuj
czerwień metylowa ACS
Dostawca: Thermo Scientific
36682.14EA 263 PLN
36682.14 36682.22
czerwień metylowa ACS
czerwień metylowa
pH indicator in pH range 4.2 - 6.3
Formuła: C₁₅H₁₅N₃O₂
MW: 269,3 g/mol
Temp. topnienia: 179…182 °C
Gęstość: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002425
Numer CAS: 493-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-776-1
Klasyfikacja Merck : 12,06199