/
Poland
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Rhodamine B
MOLE16917624
:
Molekula
:
Rhodamine B
MOLE16917624
:
Molekula
:
343 zł
1 * 100 g
-
+
Pack type:
Glass bottle for solids
Pk:
100 g
Seq:
3401
:
:
479.02 g/mol
:
13,08266
:
199…201 °C
:
1.31 g/cm³ (20 °C)
:
201-383-9
:
GHS05
:
Ambient
:
81-88-9
:
C₂₈H₃₁ClN₂O₃
:
MFCD00011931