Sulphurous acid 4.5 - 6% in aqueous solution, Supelco®
Dostawca: Merck
Certyfikaty
Informacje o tym produkcie
Numer CAS:7782-99-2
:
Wzór:H₂O₃S
Numer MDL:MFCD00011335
:82.08 g/mol
Gęstość:1.03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania:Ambient
EINECS:231-973-1
UN:1833
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ300
:GHS05
Powiązane informacje
Certyfikaty
Szukaj według numeru partiimsds_100761
SDS
ProductPage_100761 ProductPage_100761
Product specification
Informacje o produkcie
- Catalog #Supplier #Pack typePkDostępnośćCena