Order Entry
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT) | Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
Drażniący
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
Dostawca:  PanReac AppliChem
Certyfikaty
Drażniący
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT)
Dostawca:  PanReac AppliChem
Informacje o produkcie
  • Catalog #
    Supplier #
    Pack type
    Pk
    Dostępność
    Cena
  • A1243.0001
    A1243.0001
    Glass bottle for solids
    1 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 584 zł
    584 zł
    1 * 1 g
       584 zł
    Supplier Article Number: A1243.0001
    Local Article Number: APLIA1243.0001
  • A1243.0005
    A1243.0005
    Glass bottle for solids
    5 g
    Zaloguj się dla dostępności
    Zaloguj się dla dostępności
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 2 290 zł
    2 290 zł
    1 * 5 g
       2 290 zł
    Supplier Article Number: A1243.0005
    Local Article Number: APLIA1243.0005