Drukuj
Poliwinylopirolidon, M.W. ∼ 360,000, Electran dla biologii molekularnej (K90)
Dostawca: VWR Chemicals
436032CEA 0 PLN
436032C 436035F
Poliwinylopirolidon, M.W. ∼ 360,000, Electran dla biologii molekularnej (K90)
Poliwinylopirolidon
Formuła: (C₆H₉NO)n
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01076626
Numer CAS: 9003-39-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
N (Nitrogen) 11.50 - 12.80 %
Identity (IR) Passes test
DNases Not detected
RNases Not detected
Proteases Not detected
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Loss on drying (105°C) Max. 5.00 %
pH (20°C; 1 %) 5.00 - 8.00