Drukuj
Wyszukano: Latarki
9  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (SIMEDI0035)
Producent: Industrial Physics
Opis: This powerful TQC aluminium LED pocket flashlight produces a very impressive 200 lumens and provides a projection distance of 250 m. It is suitable fo...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (SIMEDI0070)
Producent: Industrial Physics
Opis: LED rechargeable flashlight, Atex zone 1 with scratch proof PC lens and safety switch, NiMH battery pack
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (PRTWPA54BKR)
Producent: Portwest
Opis: Strong and durable precision engineered aluminium shell torch, uses new CREE technology which is up to 10 times brighter than current L.E.D bulbs.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (PRTWPA63YBR)
Producent: Portwest
Opis: This torch is designed for a wide array of tasks, from security to everyday use.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (PRTWPA50SIR)
Producent: Portwest
Opis: Head light with tilt control, made of ABS, used to aim the light where it is needed most. Designed for a wide array of tasks, from security to everyda...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VARIAN
Opis: These torches light easily and stay lit, reducing downtime. With even and stable plasma to deliver reproducible results.
Numer katalogowy: (LACOB69-7200-A)
Producent: LACONT UMWELTTECHNIK GMBH
Opis: The ADALIT L-10 is a high performance rechargeable LED safety torch designed specifically for firefighting helmets. ADALIT L-10 is a powerful hands-fr...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (111-1950)
Producent: UVEX
Opis: LED head torch KS-6001 with two beam types.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (VART16611101421)
Producent: VARTA GERAETEBATTERIE
Opis: This pen light is suitable for everyday situations whenever you need a flashlight.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom