Drukuj
kwas hipurowy
Dostawca: Molekula
Niebezpieczeństwo
MOLE24771195-1KGEA 1480 PLN
MOLE24771195-1KG
kwas hipurowy
kwas hipurowy
Formuła: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
MW: 179,18 g/mol
Temp. Wrzenia: 399 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 271 °C
Gęstość: 1,308 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002692
Numer CAS: 495-69-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-806-3
Klasyfikacja Merck : 13,04735