Wzorzec konduktometryczny 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl) do pomiarów przewodnosci elektrycznej wlasciwej
Dostawca: YSI
YSIA065272EA
702
PLN
YSIA065272
Wzorzec konduktometryczny 10.000 µS/cm (25°C; 0,0765 mol/l; KCl) do pomiarów przewodnosci elektrycznej wlasciwej
Standardy
Wzorce przewodności