jodek potasu 1 mol/l (1 N) roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1070502
Dostawca: VWR Chemicals
|
|
87909.290EA
803
PLN
87909.290
jodek potasu 1 mol/l (1 N) roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1070502
jodek potasu
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła:
Kl MW: 166 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011405 Numer CAS: 7681-11-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-659-4 |