chlorek sodu 20% roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1079502
Dostawca: VWR Chemicals
87931.290EA
1410
PLN
87931.290
chlorek sodu 20% roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1079502
chlorek sodu
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła:
NaCl MW: 58,44 g/mol Gęstość: 1…1,2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003477 Numer CAS: 7647-14-5 Numer WE (dawny EINECS): 231-598-3 |