Drukuj
Wodorotlenek sodu 20% (w/w) roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1081401
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
87933.290EA 712 PLN
87933.290
Wodorotlenek sodu 20% (w/w) roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1081401
Wodorotlenek sodu
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9-10 °C
Gęstość: ∼1,22 g/ml
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,II
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022
Zobacz ceny
For metal trace analysis in AAS or ICP
Ask for your “customized multi-element standard solution” with your exact composition using the request form
Ask for a quotation
12/31/2022