Azotan rtęci(II) ≥70% Reag. Ph. Eur. 1052801
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
87867.180EA
363
PLN
87867.180
Azotan rtęci(II) ≥70% Reag. Ph. Eur. 1052801
Azotan rtęci(II)
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła:
HgN₂O₆ MW: 324,60 g/mol |
Numer MDL:
MFCD00011038 Numer CAS: 10045-94-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-152-3 Jednostka: 3287 ADR: 6.1,II |