Kwas ortofosforowy(V) 10% Reag. Ph. Eur. 1065101
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
Kwas fosforowy(V)
87895.180EA
594
PLN
87895.180
Kwas ortofosforowy(V) 10% Reag. Ph. Eur. 1065101
Kwas ortofosforowy(V)
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła:
H₃PO₄ MW: 98 g/mol Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011340 Numer CAS: 7664-38-2 Numer WE (dawny EINECS): 231-633-2 Jednostka: 1805 ADR: 8,III |