Drukuj
1,4-Dioksan 0,1% roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1032001
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: p-Dioksan
87820.180EA 618 PLN
87820.180
1,4-Dioksan 0,1% roztwór wodny Reag. Ph. Eur. 1032001
1,4-Dioksan
Informacje do zamówienia: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Formuła: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Numer MDL: MFCD00006571
Numer CAS: 123-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-661-8
Jednostka: 1165
ADR: 3,II
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg