Poland
Złóż zamówienie
zieleń świetlna SF żółtawa, high purity
zieleń świetlna SF żółtawa, high purity
Catalog # 0394-25G
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
zieleń świetlna SF żółtawa, high purity
Catalog # 0394-25G
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Local Article Number: VWRC0394-25G
Price
678 zł
Log in for availability
Unit of Measure 1 * 25 g
Specifications
  • Rodzaj opakowania:
    Bottle, amber
  • Ilość:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifications
About this item
 :
 :792.86 g/mol
Merck Index:13,05506
Melting Pt:288−289 °C
Melting Pt:288…289 °C
Storage Temperature:Temperatura otoczenia
EINECS:225-906-5
CAS Number:5141-20-8
Formula:C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃
MDL Number:MFCD00012121