Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Nie czekaj na ofertę, wygeneruj ją samodzielnie na pl.vwr.com szybko i wygodnie!
Pojemniki, cylindryczne, grubościenne, z pokrywką, Nalgene®
Dostawca: Thermo Scientific
Nalgene®
NALG11100-0007EA 1020 PLN InStock
NALG11100-0007 NALG11100-0005 NALG11100-0010 NALG11100-0080 NALG11100-0015 NALG11100-0100 NALG11100-0055 NALG11100-0200 NALG11100-0150 NALG11100-0030
Pojemniki, cylindryczne, grubościenne, z pokrywką, Nalgene®
Zbiorniki Pojemniki cylindryczne
Heavy-duty cylindrical LLDPE tanks are offered in sizes ranging from 19 to 757 liters and include covers to signficantly reduce evaporation and contamination.
  • Good temperature tolerance.
  • With factory-installed spigots
  • Not autoclavable
Informacje do dodatkowy: Flexible tank liners: Coex polyethylene film tank liners offer cost-effective, single-use biopharmaceutical and diagnostic reagent fluid processing with rigid Nalgene® cylindrical plastic tanks.
Designed to fit Nalgene® cylindrical tanks from 5 gal (19 liters) to 200 gal (757 liters)
Gamma-irradiated, food-grade film is noncytotoxic and certified nonpyrogenic
Coex polyethylene film is free of animal-derived components
Gamma irradiated 20 − 40 kGy
Zobacz ceny
ZAMÓW
AKCESORIA
DODATKOWE INFORMACJE
Wprowadź szczegóły dotyczące Certyfikatu
Wprowadź numer partii:
Wybierz z ostatnich numerów serii/partii:
albo
Przejrzyj i porównaj Produkty alternatywne
Znaleźliśmy produkty alternatywne, które mogą zaoszczędzić Ci do  za jednostkę.  Żeby porównać produkty wybierz do 3 z nich i kliknij Porównaj wybrane. Żeby dodać produkty do koszyka, wprowadź ilość i kliknij Dodaj do koszyka.
Produkt oryginalny:
Opis Numer katalogowy Dostępność Jednostka Twoja Cena Cena za Ilość