Drukuj
Wyszukano: Pojemniki cylindryczne
10  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: BÜRKLE
Opis: Containers in LDPE, transparent, with lids, for various applications. Produced seamlessly and stress relieved with the LaboPlast® sintering method.
Numer katalogowy: (ENTEE14-35-01-0215)
Producent: ENTEGRIS INC
Opis: Injection molded round tank, in PFA material.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Ekonomiczne pojemniki z podziałką. Z obrzeżem. Grubość ścianki ~2,4 mm. LLDPE, półprzezroczysty z pokrywą i kranem.
Wyprzedaż
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Cylindrical tank, Materiał: LDPE, Pojemność: 28 l, Ø zewn.×Wys.: 320×460 mm
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Heavy-duty cylindrical LLDPE tanks are offered in sizes ranging from 19 to 757 liters and include covers to signficantly reduce evaporation and contam...
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: Cylindrical tank, Materiał: PP, Pojemność: 114 l, Ø zewn.×Wys.: 460×760 mm
Wyprzedaż
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: These dome tanks are designed for use as closed containment systems. Tanks feature a 150 mm neck opening fitted with a gasketed closure for secure sea...
Producent: Thermo Fisher Scientific
Opis: LLDPE, półprzezroczysty z pokrywką. Ekonomiczne pojemniki z podziałką. Z obrzeżem. Grubość ścianki ~2,4 mm. Zbiornik 216-0322 może być użyty jako inse...
Producent: ELGA LabWater
Opis: Pure and ultra pure water system, Storage reservoir, 60 l, 532×522×570 mm
Producent: asecos
Opis: Cleaning and immersion containers made from stainless steel.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom