Drukuj
Nasadka destylacyjna prosta
Dostawca: Lenz
201-0337EA 229 PLN
201-0337 201-2218 201-2215 201-2216
Nasadka destylacyjna prosta
Elementy do destylacji Nasadki destylacyjne
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Dwie szyje równoległe ze szlifem wewnętrznym, dolny szlif zewnętrzny.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury