Drukuj
Wyszukano: Spray
6  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (BOHLH958-04)
Producent: Bohlender
Opis: Release and anti-blocking agent as well as lubricant for laboratory. Excellent gliding and separating effects.
j.m.: 1 * 1 SZT
MSDS
Numer katalogowy: (291-1240)
Producent: HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Opis: Prevents and eliminates electrostatic charges and their interference.
j.m.: 1 * 200 mL
Producent: HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Opis: For the quick and easy removal of dust and small amounts of dirt in hard to reach places. For use in medical engineering, metrology, microscopy, preci...
Numer katalogowy: (291-1246)
Producent: HM INDUSTRIESERVICE GMBH
Opis: Cleaner spray for electronic parts, 200 ml
j.m.: 1 * 200 mL
Numer katalogowy: (S1509-5EA)
Producent: Merck
Opis: This TLC spray box may be used to spray reagent for TLC plates. Can be used in thin layer chromatography and HPTLC.
j.m.: 1 * 1 Szt.
Numer katalogowy: (KINGLE511964)
Producent: KING DISPOSABLES
Opis: Suma Rapid D6 is a quick drying glass cleaner for use on windows, mirrors, display cabinets, tiles and other glazed ceramics.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom