Drukuj
Wyszukano: Worki do homogenizatorów
13  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Complete range of bags, sterile and alimentary certified, for safe and quick preparation of solid samples before microbiological and chemical analysis...
Producent: VWR Collection
Opis: Szeroki wybór sterylnych worków PE o pojemności od 80 do 3500 ml
Pasują do wszystkich konwencjonalnych homogenizatorów laboratoryjnych, do każdeg...
Producent: NASCO FORT ATKINSON
Opis: Blended, virgin polyethylene film provides exceptional clarity, and superior strength for use in homogenizer. HACCP, EPA, USDA, FDA approved for food ...
Producent: NASCO FORT ATKINSON
Opis: Sterilised post-manufacturing and specially designed for use with homogeniser blenders. HACCP, EPA, USDA, FDA approved for food contact.
Producent: INTERSCIENCE
Opis: BagPage® single use bags with filter membrane reduce analysis time thanks to their wide opening and markings showing where to introduce the pipette. I...
Producent: INTERSCIENCE
Opis: These non-filter sample preparation bags are ideal for homogenising samples.
Producent: INTERSCIENCE
Opis: The BagFilter® Pipet & Roll bags are rigid and transparent blender bags with a lateral non-woven filter for all microbiological analyses. They are ide...
Producent: INTERSCIENCE
Opis: These lateral filter bags are with non-woven filter that are ideal for the homogenisation and automatic filtration of the samples.
Numer katalogowy: (INSC111325)
Producent: INTERSCIENCE
Opis: BagFilter® XF is a rigid and transparent blender bag with a lateral non-woven filter for all microbiological analyses. The filtration is instantaneous...
j.m.: 1 * 500 SZT
Producent: Grade Products
Opis: High grade polymer mixture, ideal for any food laboratory sample blenders.
Producent: Seward (FermionX)
Opis: Stomacher® bags are all manufactured from virgin polymer granule extruded into a tube. The only seal is at the base. All bags are batch tested and in-...
Producent: Seward (FermionX)
Opis: Worki do homogenizatorów, Simplettes®, Simplettes® (177 mm, 3,7 internal diameter), Typ pakowania: 2000 in 40 (sachets of 50)
Numer katalogowy: (DELT15005)
Producent: DELTALAB
Opis: These are sterile bags having a full size filter dividing them into two identical pouches, in which sample is inserted into one compartment. After sam...
j.m.: 1 * 500 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom