Drukuj
Wyszukano: Woreczki na próbki
72  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"72"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Zip bags in LDPE, for storage and transportation of solid samples, tubes, spare parts and documents, available with and without write-on panel.
Producent: VWR Collection
Opis: Worki LDPE z zakładkami bezpieczeństwa, produkowane i pakowane w sterylnych warunkach.
Producent: VWR Collection
Opis: Worki PE, przezroczyste. Te sterylne woreczki do próbek stanowią bezpieczny, chroniący przed zanieczyszczeniami pojemnik miękki gwarantujący wiarygodn...
Numer katalogowy: (720-2827)
Producent: VWR Collection
Opis: Bags made from PE, transparent.
j.m.: 1 * 1.000 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: These stand-up bags are meant for jobs where two hands are required.
Producent: VWR Collection
Opis: LDPE bags with safety tabs, manufactured and packed in sterile conditions.
Producent: VWR Collection
Opis: VWR® MEDBAG to hermetyczne worki, używane jako wewnętrzne opakowania szpitalne i zewnętrzne opakowania wtórne do transportu substancji biologicznych k...
Producent: VWR Chemicals
Opis: This product is a quick and simple solution to collect microobiological samples in livestock housing, animal transportation vehicles, and their washin...
New Product Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Ta linia niebieskich torebek z nadrukiem typu twist-sea, z zakładką zabezpieczającą i dwoma okrągłymi drutami, została zaprojektowana specjalnie dla p...
Numer katalogowy: (720-1978)
Producent: VWR Collection
Opis: Przezroczysta torba z polietylenu do transportu materiału biologicznego z angielską instrukcją, z kieszenią na dokumenty i nadrukiem biohazard.
j.m.: 1 * 1.000 SZT
Numer katalogowy: (720-1985)
Producent: VWR Collection
Opis: Sample bag, VWR®, Torba do transportu próbek z systemem zabezpieczenia przed otwarciem, Materiał: PE, Dł.×Szer.: 157×306 mm, Niesterylne, Without label area
j.m.: 1 * 500 SZT
Producent: NASCO FORT ATKINSON
Opis: Blended, virgin polyethylene film provides exceptional clarity, superior strength, and sterilised after manufacturing for results you can trust. HACCP...
Producent: NASCO FORT ATKINSON
Opis: Blended, virgin polyethylene film with Write-On strip provides exceptional clarity, superior strength, and sterilised after manufacturing for results ...
Producent: Flexico
Opis: Minigrip® antistatic zip seal bags made up of PE.
New Product
Producent: Flexico
Opis: Clear PE bags, thickness 60 µm, food contact.
New Product
Producent: Flexico
Opis: Clear PP bags, thickness 70 µm, white closure.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 72
no targeter for Bottom