  • Kryteria
    • Na stanie (27)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
sterilisation-pouches
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/54/18989854.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  SÃœDPACK MEDICA
Opis:   Tubular bag film is available as a flat or gussetted bag in various sizes. Helpful tips for use are printed on the film. Suitable for autoclaving and ...
Producent:  SÃœDPACK MEDICA
Opis:   Polyamide-based pouches and bags for all sterilisation applications with dry heat. Made from two pre-assembled plastic sides with sterilisation displa...
Producent:  SÃœDPACK MEDICA
Opis:   Sterilisation pouche, Material: PP, Dł.×Szer.: 500×320 mm
Producent:  SÃœDPACK MEDICA
Opis:   Tubular LDPE 80 µ pouches - Pharma quality for gamma sterilisation.
Producent:  SÃœDPACK MEDICA
Opis:   Sterilisation pouche, Pouch with one side paper and one side green PET/PP, Dł.×Szer.: 300×500 mm
Producent:  SÃœDPACK MEDICA
Opis:   Sterilisation pouche, Aluminium pouches – OPA/ALU/PE peel, Material: Polyamide (PA), Dł.×Szer.: 150×245 mm
UOM:  1 * 1.000 SZT
Producent:  SÃœDPACK MEDICA
Opis:   These self-adhesive sachets with peelable indicators are supplied with a 60 g/m² paper back and a transparent cover made from PET/PP.
Numer katalogowy: (MEGR300140)
Producent:  MEGRO GMBH & CO.
Opis:   This Steri-bag is used for packing different sterilised products (e.g. clothes, trays, compresses, medical instruments).
UOM:  1 * 100 SZT
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 11
  1  2  Następny