  • Kryteria
    • Na stanie (43)
  • Producent
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Wyszukaj w wynikach
Worki do przechowywania
https://pl.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/62/18989862.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  Widok listy Galeria Easy View (nowość)
Sortuj po:
Producent:  VWR Collection
Opis:   Torby suwakowe VWR®, w LDPE, przezroczyste, z niebieskim suwakiem Do pakowania i przechowywania towarów.
Numer katalogowy: (BRDY065780)
Producent:  BRADY & CO LTD, W. H.
Opis:   Lockout bag made of rugged canvas with drawstrings.
UOM:  1 * 1 SZT
Producent:  BRADY & CO LTD, W. H.
Opis:   These Lockout visit bag has several pockets to store and smoothly retrieve any lockout/tagout product.
Producent:  BÜRKLE
Opis:   Bags with the patented zipper are for ideal for storing, collecting, protecting and shipping of specimens, samples and sales products.
Producent:  DELTA T
Opis:   BlueLine Bags are economical and durable. Its Insulating property ensures the maintainance of constant internal temperature and protects the samples a...
Producent:  DELTA T
Opis:   [EN]BAG 10L -30 DEG TSHELL AND 3 X TFRAM 1 * 1 SZT
Producent:  MINIGRIP
Opis:   Reclosable low-density polyethylene bag.
UOM:  1 * 1.000 SZT
Producent:  SEMADENI
Opis:   Storage bags in transparent LDPE, with bottom weld.
Zapytaj o Cenę
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ten produkt jest zablokowany. Prosimy, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
1 - 8  z 18
  1  2  3  Następny