Drukuj
Wyszukano: Worki na odpady
55  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"55"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Do bezpiecznego usuwania odpadów laboratoryjnych, takich jak końcówki pipet, jednorazowe szalki Petriego, probówki itp.
PP, 40 μm grubości, przej...
Producent: VWR Collection
Opis: Worki idealnie nadają się do usuwania odpadów biologicznie niebezpiecznych, które należy najpierw wysterylizować w autoklawie. PP, grubość 50 µm.
Producent: VWR Collection
Opis: Wytrzymałe worki idealne do usuwania odpadów stwarzających zagrożenie biologiczne, które należy najpierw poddać sterylizacji w autoklawie. W komplecie...
Producent: VWR Collection
Opis: Wytrzymałe worki idealne do usuwania odpadów stwarzających zagrożenie biologiczne, które należy najpierw poddać sterylizacji w autoklawie. PP, grubość...
Producent: VWR Collection
Opis: Designed for safe and secure transport of a specimen container and documentation, these 51 µm thick bags feature a pouch to keep the paperwork separat...
Producent: VWR Collection
Opis: Ideal for processing biohazardous materials that require autoclaving prior to disposal. Available with or without temperature indicator. High integrit...
Producent: VWR Collection
Opis: Mocne worki, idealne do usuwania odpadów biologicznie niebezpiecznych, które muszą być najpierw autoklawowane. Dostarczane z niezbędnymi drucikami do ...
Producent: VWR Collection
Opis: Worki te są idealne do autoklawowania pojemników polistyrenowych i innych elementów skażonych przez czynniki chorobotwórcze (płytki Petriego, płytki m...
Producent: VWR Collection
Opis: Mocne worki, idealne do usuwania odpadów bezpiecznych, które muszą być najpierw autoklawowane. PP, 50 μm grubości, przezroczysty, z miejscem na etykie...
Producent: VWR Collection
Opis: Constructed of durable PP with feature the universal biohazard symbol in black.
Wyprzedaż
Producent: VWR Collection
Opis: Solidne, odporne na temperaturę worki, idealne do wyrzucania niebezpiecznych odpadów, które muszą być najpierw autoklawowane. Może być używany również...
Producent: VWR Collection
Opis: Worki te są idealne do autoklawowania pojemników polistyrenowych i innych elementów skażonych przez czynniki chorobotwórcze (płytki Petriego, płytki m...
Producent: VWR Collection
Opis: Wkładki do wiader tworzą nieprzepuszczalną barierę pomiędzy środkiem do dezynfekcji a pojemnikiem.
Numer katalogowy: (129-1575)
Producent: VWR Collection
Opis: Mocne, odporne na temperaturę torebki, idealne do sterylizacji klatek dla zwierząt.
j.m.: 1 * 250 SZT
Producent: RATIOLAB
Opis: Bags of very strong PP-film with a broad seam at the bottom, for the disposal of contaminated labware.
Producent: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Opis: Pre-sterilised and packaged in multiple layers of Tyvek peel pouches and poly bags to gain access into the aseptic area without excessive spraying and...
New Product
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 55
no targeter for Bottom