Drukuj
VWR®, Worki biohazard, PP
Dostawca: VWR
VWR®
VWRU89129-468EA 0 PLN
VWRU89129-468 VWRU89130-796 VWRU14220-070 VWRU14220-052 VWRU89129-474 VWRU89129-472 VWRU14220-034 VWRU89129-470 VWRU14220-066 VWRU14220-032Y VWRU14220-068 VWRU14220-046 129-1574 129-0024 129-1564 VWRU14220-048 129-1157 14220-050 129-0029 129-0027 129-0028 129-0025 129-0026
VWR®, Worki biohazard, PP
Worki Worki na odpady
Wytrzymałe worki idealne do usuwania odpadów stwarzających zagrożenie biologiczne, które należy najpierw poddać sterylizacji w autoklawie. W komplecie z drucianymi zamknięciami, które umożliwiają rozszerzenie torby i wentylację podczas chłodzenia. Wysoka odporność na rozdarcia i przebicia. Dostępne jako worki przezroczyste bez wskaźnika temperatury lub pomarańczowe ze wskaźnikiem temperatury. PP, grubość 50 µm, z etykietą 'Biohazard'.
  • Autoklawowalne do 135 °C
  • Przydatny tekst wskaźnika temperatury jest biały przed autoklawowaniem, a następnie czarny
  • „Zawartość została autoklawowana” oznacza pomyślne autoklawowanie
  • Dobrze widoczna etykieta „Biohazard” z odpowiednim znakiem ostrzegawczym
Certyfikaty: Worki spełniają wymagania normy ASTM D 709--98 w zakresie testu przebicia przy obciążeniu 165 g.