Drukuj
Worki, zagrożenia biologiczne
Dostawca: VWR, part of Avantor
VWR®
129-0039EA 321 PLN
129-0039 129-0040 129-1563 129-0041
Worki, zagrożenia biologiczne
Worki Worki na odpady
Mocne worki, idealne do usuwania odpadów biologicznie niebezpiecznych, które muszą być najpierw autoklawowane. Dostarczane z niezbędnymi drucikami do zamykania.
HDPE, 100 μm grubości, czerwony, z etykietą "Biohazard".
  • Autoklawowalny do 121 °C
  • Wysoce odporny na rozerwanie i uderzenie
  • Jasno czerwona dla łatwiejszego dostrzeżenia i rozpoznania etykieta „Biohazard” z odpowiadającym znakiem ostrzegawczym