Drukuj
Wyszukano: Koszyki
36  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: VWR Collection
Opis: Wire basket, Stal nierdzewna, Prostokątny, Szer.xGłęb.xWys.: 480×250×60 mm
Numer katalogowy: (216-2254)
Producent: VWR Collection
Opis: Kosze druciane wykonane z polerowanej elektrolitycznie stali nierdzewnej.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VWR Collection
Opis: Kosze druciane wykonane z polerowanej elektrolitycznie stali nierdzewnej.
Producent: BOCHEM
Opis: Stainless steel.
Producent: BOCHEM
Opis: These stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
Producent: BOCHEM
Opis: Stainless steel 18/10.
Producent: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Opis: Immersion baskets, Stainless steel basket, for all unit types, Okrągły, ØxWys.: 59×60 mm
Numer katalogowy: (BURK9650-0653)
Producent: BÜRKLE
Opis: Basket, made of PE.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (142-0013)
Producent: ELMA SCHMIDBAUER GMBH
Opis: Wire basket
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (BOCH10120)
Producent: BOCHEM
Opis: These rectangular stainless steel baskets are designed for transporting, storing, cleaning and sterilising laboratory utensils.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: BÜRKLE
Opis: Made of PE, translucent.
Producent: HUPFER METALLWERKE
Opis: These fine mesh baskets, made of stainless steel, electropolished, are designed to keep small parts and accessories.
Producent: RSG
Opis: These electropolished wire baskets are made of stainless steel ¹⁸/₁₀.
Producent: HUPFER METALLWERKE
Opis: Stainless steel.
Producent: HUPFER METALLWERKE
Opis: Stainless steel.
Wyprzedaż
Numer katalogowy: (216-7470)
Producent: HUPFER METALLWERKE
Opis: Stainless steel, electrolytically polished.
j.m.: 1 * 1 SZT
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom