Drukuj
Wyszukano: Baterie
22  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (630-1637)
Producent: VWR Collection
Opis: Solar charger with polymer lithium-ion battery.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (611-8684)
Producent: VWR Collection
Opis: Eco friendly battery pack to replace lead-acid batteries which are now restricted/prohibited for transportation.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VARTA GERAETEBATTERIE
Opis: Battery, Do szlifów: General use, High energy alkaline manganese battery, Baby C/LR14
Producent: VARTA GERAETEBATTERIE
Opis: Long life batteries for cameras and clocks.
Producent: VARTA GERAETEBATTERIE
Opis: High capacity with long operating times per charge. Do not require a special charger.
Producent: VARTA GERAETEBATTERIE
Opis: Long life batteries. For use in electronic appliances, calculators, cameras, and more.
Producent: VARTA GERAETEBATTERIE
Opis: Baterie, Button cell AG10, LR54/L1130, Napięcie: 1,5 V
Producent: TESTO
Opis: Baterie, Battery for 175/176, 3,6 V / 1,9 Ah, Mignon AA
Numer katalogowy: (111-2549)
Producent: 3M
Opis: The Versaflo™ Battery Charger Kit TR-641E is a single-station battery charger which consists of a TR-640 charging cradle, power supply, and lead. It's...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (MMMATR-644E)
Producent: 3M
Opis: The Versaflo™ Battery Charger Kit TR-644E is a four-station battery charger designed for use with all batteries from the Versaflo™ Powered Air Turbo T...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VARTA GERAETEBATTERIE
Opis: Battery, Lithium batteries, Mignon AA/LR6, Napięcie: 1,5 V, ØxWys.: 14,5×50,5 mm
Numer katalogowy: (111-2369)
Producent: 3M
Opis: Intelligent charger that cuts off the charging process when battery is fully charged. For use with the Jupiter™ powered air respirator battery pack.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (111-2548)
Producent: 3M
Opis: The fast-charging, intrinsically safe Versaflo™ lithium-ion battery TR 830 is intended for use with the 3M™ Versaflo™ TR 800 series PAPR system.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (139-2271)
Producent: VARTA GERAETEBATTERIE
Opis: Nickel Hydride (NiMH), AA/HR6 1,2 V. These batteries are compatible with a wide range of cordless phones including Alcatel, Ascom, Audioline, Binatone...
j.m.: 1 * 2 SZT
Numer katalogowy: (MMMATR-632)
Producent: 3M
Opis: The Versaflo™ High Capacity Battery TR-632 is a rechargeable lithium-ion battery designed for use with the Versaflo™ Powered Air Turbo TR-600 Series.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Baterie, Battery backup, factory installed for R2P
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom