Drukuj
VWR®, Zlewki niskie
Dostawca: VWR
VWR®
213-0239EA 213 PLN
213-0239 213-0238 213-0240 213-0270 213-0244 213-0233 213-0243 213-0242 213-0274 213-0241 213-0237 213-0236 213-0235 213-0234
VWR®, Zlewki niskie
Zlewki
PTFE, z wylewem.
  • Doskonała odporność chemiczna
  • Odporne na temperaturę od −200 do +280 °C
  • Płaskie dno ułatwia podgrzewanie
Wewnętrzna powierzchnia bardzo gładka ułatwiająca utrzymanie czystości. Ścianki ze wzmocnioną krawędzią. Niska przepuszczalność gazu.