Order Entry
Beakers, low form, Azlon®
  213-0453
 : BDD336P
undefined
Beakers, low form, Azlon®
  213-0453
 : BDD336P
475 zł
Select an Option
87 mm
Select an Option
50 ml
Select an Option
500 ml
Select an Option
117 mm
Select an Option
10
Select an Option
6
  1 * 6 SZT
  •  
    Capacity
    Height
    Ext.Ø
    Graduation Interval
    Pk
  • 213-0452
    BDD312P
    25 ml
    50 mm
    35 mm
    5 ml
    12
    1 * 12 SZT
    1 * 12 SZT - 327 zł
    327 zł
    1 * 12 SZT
       327 zł
     : BDD312P
     : AZLOBDD312P
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 213-0451
    BDD318P
    50 ml
    60 mm
    42 mm
    10 ml
    12
    1 * 12 SZT
    1 * 12 SZT - 359 zł
    359 zł
    1 * 12 SZT
       359 zł
     : BDD318P
     : AZLOBDD318P
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 213-0456
    BDD324P
    100 ml
    69 mm
    51 mm
    10 ml
    12
    1 * 12 SZT
    1 * 12 SZT - 484 zł
    484 zł
    1 * 12 SZT
       484 zł
     : BDD324P
     : AZLOBDD324P
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 213-0455
    BDD330P
    250 ml
    94 mm
    74 mm
    25 ml
    6
    1 * 6 SZT
    1 * 6 SZT - 356 zł
    356 zł
    1 * 6 SZT
       356 zł
     : BDD330P
     : AZLOBDD330P
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 213-0453
    BDD336P
    500 ml
    117 mm
    87 mm
    50 ml
    6
    1 * 6 SZT
    1 * 6 SZT - 475 zł
    475 zł
    1 * 6 SZT
       475 zł
     : BDD336P
     : AZLOBDD336P
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 213-0449
    BDD340P
    1000 ml
    148 mm
    107 mm
    100 ml
    6
    1 * 6 SZT
    1 * 6 SZT - 724 zł
    724 zł
    1 * 6 SZT
       724 zł
     : BDD340P
     : AZLOBDD340P
    Specifications
    Environmentally Preferable