Drukuj
Zlewki grubościenne, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
511-0324EA 2320 PLN
511-0324 511-0323 511-0315 511-0320 511-0322 511-0321 511-0340 511-0317 511-0316 511-0319 511-0318
Zlewki grubościenne, DURAN®
Zlewki
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Increased wall thickness for better mechanical properties
  • Limited use as cooking glass due to reduced thermal shock resistance
  • Available graduated or non graduated
Gruba ścianka, z wylewem, czytelną podziałką i dużym polem do opisu.