Drukuj
Wyszukano: Kosze na odpady
71  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"71"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: Hospidex
Opis: Made from 30% recycled plastic. Fully opening lid, with original positioning of hinge.
Producent: Hospidex
Opis: Sharpsafe®, historic pioneer in protecting against the risk of sharps injuries and sustainability in medical waste packaging management, presents the ...
Bezpieczniejsze zdrowie ludzi i środowiska
Energooszczędne
Niski wpływ na produkcję
Przejrzystość i ujawnianie produktów
Zmniejszanie ilości odpadów
Zrównoważone materiały
Producent: Palbam
Opis: Stainless steel 304, electropolished finish.
Numer katalogowy: (129-2618)
Producent: DESCO
Opis: This conductive waste bin is useful in large ESD protected areas where waste accumulates and cannot be conveniently removed except in bulk.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: Palbam
Opis: This disposal cabinet can be used as a stand-alone unit or in combination with the dispenser unit (connecting frame required).
Producent: BOCHEM
Opis: Made from stainless steel 18/10, electro-polished.
Numer katalogowy: (BOCH11424)
Producent: BOCHEM
Opis: Stainless steel ¹⁸/₁₀ housing.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (HUARSHA-41912430)
Producent: Hospidex
Opis: The Clinisafe® plastic clinical waste containers have been designed to hold clinical, anatomical and laboratory waste.
j.m.: 1 * 20 SZT
Producent: Rubbermaid Commercial Products
Opis: Metal step-on containers safely and hygienically collect waste.
Producent: Rubbermaid Commercial Products
Opis: Stationary containers provide convenient central collection sites for multiple work stations or areas.
Producent: Rubbermaid Commercial Products
Opis: Highly durable waste containers created with the toughest enviroments in mind.
Wyprzedaż
Producent: Rubbermaid Commercial Products
Opis: Select from a wide range of lids for use in any environment.
Producent: Rubbermaid Commercial Products
Opis: The Mega BRUTE® mobile collector is a highly maneucerable and versatile collection and sortation system.
Producent: Rubbermaid Commercial Products
Opis: The stainless steel Infinity™ smokers' station offers sophisticated styling and all-metal construction for attractive and efficient smoking litter man...
Producent: Rubbermaid Commercial Products
Opis: Wykonany w całości z żywicy kosz na śmieci oferuje bezkompromisową wydajność w ograniczonych przestrzeniach dzięki zintegrowanym kanałom wentylacyjnym...
Producent: Rubbermaid Commercial Products
Opis: These Rubbermaid Commercial step-on containers provide sanitary waste management.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 71
no targeter for Bottom