Drukuj
VWR®, Jednorazowe, antystatyczne łódeczki wagowe
Dostawca: VWR
VWR®
611-9173EA 885 PLN
VWRU10770-452 VWRU10770-458 VWRU10770-456 611-9173 611-9172 611-9171 611-9174
VWR®, Jednorazowe, antystatyczne łódeczki wagowe
Łódeczki Łódeczki wagowe
PS, sześcioboczne.
  • Płaskie dno zapobiega przewróceniu
  • Nachylone ścianki zapewniają łatwe przenoszenie
  • Odpornej na temperaturę do +70 °C,
Te łódeczki wagowe posiadają gładkie powierzchnie, aby umożliwić dokładne wylewanie przy minimalnych stratach próbki Biologicznie obojętne i odporne na rozcieńczenie oraz słabe kwasy, wodne roztwory, alkohole i zasady Elastyczne łódeczki zginając w odpowiednich punktach, tworzą wylew
Sposób pakowania: Te łódki wagowe są produkowane i pakowane w worki foliowe w pomieszczeniu czystym.