Drukuj
VWR®, Naczynka wagowe, łódeczki, z wylewem
Dostawca: VWR
VWR®
611-3116EA 744 PLN
611-3116 611-3117 611-3118 611-9165 611-9164 611-9163
VWR®, Naczynka wagowe, łódeczki, z wylewem
Łódeczki Łódeczki wagowe
PS.
  • Płaskie dno zapobiega przewróceniu
  • Odpornej na temperaturę do 70 °C
  • Maksymalizuję odzyskiwanie często bardzo drogich odczynników
  • Biologicznie obojętne i odporne na rozcieńczenie oraz słabe kwasy, wodne roztwory, alkohole i zasady
Samples are easily dispensed with the pour spout design without flexing the dish. These flat bottomed dishes are made from 0,3 mm thick polystyrene for better strength, stability and handling.
Sposób pakowania: These weighing boats are produced and packed in plastic bags in a cleanroom.