Drukuj
Wyszukano: Kamyczki wrzenne
7  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Numer katalogowy: (330093Y)
Producent: VWR Chemicals
Opis: Granules of fused alumina, to reduce 'bumping' in boiling liquids.
j.m.: 1 * 250 g
MSDS Certyfikaty
Producent: Bohlender
Opis: Boiling stones, made of PTFE, white, prevent chemical splashes and production of big bubbles when boiling the medium. Grain size: 4 mm. Packed in rese...
Producent: Thermo Scientific
Opis: For preparative work.
Producent: Thermo Scientific
Opis: For analytical work.
Numer katalogowy: (85106-500G)
Producent: Honeywell Chemicals
Opis: Boiling stones, 1-3 mm, Plastic Bottle,
j.m.: 1 * 500 g
MSDS
Numer katalogowy: (VERND1069103)
Producent: Saint-Gobain
Opis: Ultra-pure, virgin PTFE boiling stones promote gentle, efficient boiling and help prevent overheating, even of highly volatile liquids. Ideal for cont...
j.m.: 1 * 450 g
Producent: POLLATH
Opis: Grade A: For preparative work. Can be used in aqueous, neutral, basic media. Highly effective even in the case of multiple interruptions of the boilin...
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom