Drukuj
VWR® Łączniki, uniwersalne, obrotowe
Dostawca: Avantor
VWR®
241-0113EA 729 PLN
241-0113
VWR® Łączniki, uniwersalne, obrotowe
Zaciski Łączniki
Bosshead made of laboral aluminium alloy for connecting two retort rods at any angle.
  • Śruba Tommy do mocowania łącznika krzyżowego w pożądanym kącie
  • T-śruby do mocowania prętów