Drukuj
Wyszukano: Rozpylacze
22  wyniki/ów wyszukiwania
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Widok listy Widok uproszczony (nowość)
Oceń wyniki wyszukiwania
Producent: BÜRKLE
Opis: LDPE, przezroczysta, nasadka natryskowa PP.
Producent: BÜRKLE
Opis: Spray bottle, Turn ‘n’ Spray, with overhead valve, Pojemność: 250 ml, Wysokość: 220 mm
Numer katalogowy: (300-0406)
Producent: BÜRKLE
Opis: The practical 360° spray function also allows for upside-down spraying with the Turn'n' Spray pressure sprayer, making it easy to reach typically diff...
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: BÜRKLE
Opis: Bottle made of HDPE, spray pump made of PP and stainless steel.
Numer katalogowy: (215-4364)
Producent: BÜRKLE
Opis: Basic spray bottles are suitable for occasional spraying in various industries.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (300-0407)
Producent: BÜRKLE
Opis: Spryskiwacz ciśnieniowy do żywności ma przezroczyste okienko, które ułatwia odczytanie poziomu napełnienia. Pokryty gumą statyw pierścieniowy zapewnia...
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (215-6550)
Producent: BÜRKLE
Opis: Media-contacting parts PP, PE, glass-fibre-reinforced PA, V2A, FKM, bottle made of HDPE.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: LAMAPLAST
Opis: LDPE, translucent.
Numer katalogowy: (HECH49119010)
Producent: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Opis: Butelki natryskowe PE z regulowanym strumieniem.
j.m.: 1 * 1 SZT
Numer katalogowy: (141-0285)
Producent: WERNER & MERTZ BENELUX SA NV
Opis: Foam gun for applying a stable foam carpet on horizontal and vertical surfaces. The dosage can be adjusted.
j.m.: 1 * 1 SZT
Producent: VITLAB
Opis: Białe lub półprzezroczyste butelki z PP.
Producent: DWK Life Sciences
Opis: Bottle made of white LDPE (Low Density Polyethylene).
Numer katalogowy: (215-4419)
Producent: KARTELL
Opis: HDPE, translucent.
j.m.: 1 * 5 SZT
Numer katalogowy: (KART328)
Producent: KARTELL
Opis: HDPE/PP.
j.m.: 1 * 5 SZT
Producent: SEMADENI
Opis: Robust and handy LDPE spray bottles with stable construction.
Producent: SEMADENI
Opis: Bottle made of polypropylene.
Cena wymaga potwierdzenia u dostawcy
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Zapasy tego artykułu są ograniczone, ale możliwe, że jest on dostępny w pobliskim magazynie. Upewnij się, że jesteś zalogowany na stronie, aby móc sprawdzić dostępność zapasów. Jeśli call ciągle się wyświetla i potrzebujesz pomocy, zadzwoń na 58 323 82 00.
Ten produkt jest ograniczony w dostępie i można go zamówić tylko przy użyciu zaaprobowanego konta. Jeśli potrzebujesz pomocy, napisz do Działu Prawnego VWR na tomasz.chrobak@pl.vwr.com
Do zakupu tego produktu może być potrzebna dodatkowa dokumentacja. Przedstawiciel VWR skontaktuje się z Tobą w razie potrzeby.
Ten produkt jest zablokowany na stronie internetowej. W celu zamówienia, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta.
Produkt oryginalny został wycofany. Dostępny jest wskazny zamiennik .
Wybrany produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Dostępne zamienniki można znaleźć poprzez wpisanie powyższego numeru katalogowego VWR w okno wyszukiwarki. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, prosimy o kontakt z Działem Doradztwa Produktowego pod numerem telefonu 58 3238 220.
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom