Drukuj
Butelki z tubusem, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
215-1425EA 224 PLN
215-1425
Butelki z tubusem, DURAN®
Butelki i butle Butle dozujące
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę, autoklawowalne
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Bez szlifu, z wywiniętym obrzeżem i dolnym króćcem szklanym z boku butli. Białe, matowe pole do opisu.
Certyfikaty: DIN 12037